Få mere at vide
10-Undecenoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0914
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress 10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecenoic acid
Fysisk form Liquid
CAS 112-38-9
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H20O2
Synonym Undecylenic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (271.33 mM)
SMIL C=CCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 184.28
Formel vægt 184.28
Procent renhed 98.0%