missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-Undecenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 692-86-4 |
| Molekylær formel | C13H24O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | ethyl undec-10-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.33 |
| Formel vægt | 212.1776 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?