Få mere at vide
10-Undecensyre-ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 692-86-4 |
| Molekylær formel | C13H24O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | Ethyl undec-10-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.33 |
| Formel vægt | 212.1776 |