missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Undecenoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30450977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450977 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78882525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester
CAS 692-86-4
Molekylær formel C13H24O2
Mængde 25 g
Synonym Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate
InChI formel InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMIL CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
IUPAC navn ethyl undec-10-enoate
Molekylvægt (g/mol) 212.33
Formel vægt 212.1776
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.