Få mere at vide
10-undecensyre, 99%
Artikelnummer. 11489416
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489416 250 g 250g
11479416 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19122.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
10-Undecenoic acid anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser, kosmetik, parfume, shampoo mod skæl og antimikrobielle pulvere. Det bruges til behandling af hudproblemer og svampedræbende middel. Det er involveret i produktionen af nylon-11, methylundecylenat, undecylenisk aldehyd og undecylenisk alkohol. Desuden bruges det som moskus i parfumer og aromaer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, diethylether, benzen og faste eller flygtige olier. Uopløseligt i varmt vand og koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-38-9
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00004442
InChI nøgle FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC navn undec-10-ensyre
SMIL C=CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecenoic acid
Smeltepunkt 22 °C til 25 °C
Tæthed 0.91
Kogepunkt 126 °C til 128 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Brydningsindeks 1.4493
Mængde 250 g
Beilstein 1762631
Merck Index 14,9848
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform, diethylether, benzen og fikserede eller flygtige olier. Uopløseligt i varmt og koldt vand.
Formel vægt 184.28
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10-Undecenoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 10-Undecenoic acid