Få mere at vide
10-Undecenoic acid, 99%
Artikelnummer. 11479416
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11479416
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19122.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
10-Undecenoic acid anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser, kosmetik, parfume, shampoo mod skæl og antimikrobielle pulvere. Det bruges til behandling af hudproblemer og svampedræbende middel. Det er involveret i produktionen af nylon-11, methylundecylenat, undecylenisk aldehyd og undecylenisk alkohol. Desuden bruges det som moskus i parfumer og aromaer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
10-Undecenoic acid anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser, kosmetik, parfume, shampoo mod skæl og antimikrobielle pulvere. Det bruges til behandling af hudproblemer og svampedræbende middel. Det er involveret i produktionen af nylon-11, methylundecylenat, undecylenisk aldehyd og undecylenisk alkohol. Desuden bruges det som moskus i parfumer og aromaer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, diethylether, benzen og faste eller flygtige olier. Uopløseligt i varmt vand og koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-38-9
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00004442
InChI nøgle FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC navn undec-10-ensyre
SMIL C=CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecenoic acid
Smeltepunkt 22°C to 25°C
Tæthed 0.91
Kogepunkt 126°C to 128°C (1 mmHg)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Brydningsindeks 1.4493
Mængde 1000 g
Beilstein 1762631
Merck Index 14,9848
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether,benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Formel vægt 184.28
Procent renhed 99%