Få mere at vide
10-Undecen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30457327
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30457327 10 g
1 options
Artikelnummer. 30457327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78884310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecen-1-ol
CAS 112-43-6
Molekylær formel C11H22O
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
SMIL OCCCCCCCCCC=C
IUPAC navn UNDEC-10-EN-1-OL
Molekylvægt (g/mol) 170.29
Formel vægt 170.1671