Få mere at vide
10-Undecen-1-ol, 99%
Artikelnummer. 11487856
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487856 500 g 500g
11467856 25 g 25g
11477856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14002.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.296 g/mol
10-Undecen-1-ol bruges som smagsstof. Det reagerer med tosyleret beta-cyclodextrin for at fremstille beta-cyclodextrin undecenylether. Det bruges i syntesen af 10-Undecenylacrylat ved at reagere med acryloyl og triethylamin. Det reagerer med carbonmonoxid i nærværelse af dicoboltoctacarbonyl og pyridin som en base ved tryk over 150 bar og temperaturer i området 100 til 200 ° C til lineære og forgrenede polyestere med relativt høje molekylvægte (Mn)> 10.000 g/mol) i godt udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
10-Undecen-1-ol bruges som smagsstof. Det reagerer med tosyleret beta-cyclodextrin for at fremstille beta-cyclodextrin undecenylether. Det bruges i syntesen af 10-Undecenylacrylat ved at reagere med acryloyl og triethylamin. Det reagerer med carbonmonoxid i nærværelse af dicoboltoctacarbonyl og pyridin som en base ved tryk over 150 bar og temperaturer i området 100 til 200 ° C til lineære og forgrenede polyestere med relativt høje molekylvægte (Mn> 10.000 g/mol) i godt udbytte.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-43-6
Molekylær formel C11H22O
Molekylvægt (g/mol) 170.296
MDL nummer MFCD00004750
InChI nøgle GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
PubChem CID 8185
IUPAC navn undec-10-en-1-ol
SMIL C=CCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecen-1-ol
Smeltepunkt -3°C
Tæthed 0.848
Kogepunkt 132°C to 133°C (15 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 500 g
Beilstein 1753225
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 170.3
Procent renhed 99%