Få mere at vide
10-Undecen-1-ol, 98+%, stabilized
Artikelnummer. 10360134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10360134 100 g Glasflaske 100g
10126352 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388991000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-43-6
Molekylær formel C11H22O
Molekylvægt (g/mol) 170.29
MDL nummer MFCD00004750
InChI nøgle GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
PubChem CID 8185
IUPAC navn undec-10-en-1-ol
SMIL C=CCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecen-1-ol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -3.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8460g/mL
Kogepunkt 245.0°C to 248.0°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)9OH
Brydningsindeks 1.4460 to 1.4530
Mængde 100 g
Beilstein 01,452
Specifik vægtfylde 0.846
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 170.29
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10-Undecen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.