missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-trans-Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-trans-Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester |
| CAS | 1105067-90-0 |
| Molekylær formel | C40 H47 F N2 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (4S,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/t31-,32+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[(4S,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 654.81 |
| Formel vægt | 654.347 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?