missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-trans,12-cis-Linoleic Acid, TRC

Artikelnummer. 30476702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476702 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46252050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-trans,12-cis-Linoleic Acid
CAS 2420-56-6
Molekylær formel C18 H32 O2
Mængde 50 mg
Synonym 10,12-Octadecadienoic acid, (Z,E)-, (10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic acid, 10-trans,12-cis-Linoleic acid, 10-trans-12-cis-Octadecadienoic acid, 10E,12Z-Octadecadienoic acid, 10t12c Conjugated linoleic acid, C18:2 t-10,c-12, trans-10,cis-12 Conjugated linoleic acid, trans-10-cis-12-Octadecadienoic acid, 10,12-Octadecadienoic acid, (10E,12Z)-, (10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
SMIL CCCCC\C=C/C=C/CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (10E,12Z)-octadeca-10,12-dienoic acid
Molekylvægt (g/mol) 280.45
Formel vægt 280.2402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.