missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-(t-Boc-amino)-1-decylbromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-(t-Boc-amino)-1-decylbromide |
| CAS | 887353-29-9 |
| Molekylær formel | C15 H30 Br N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Carbamic acid, (10-bromodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 10-(t-Boc-amino)-1-decylbromide, 10-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-decylbromide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30BrNO2/c1-15(2,3)19-14(18)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-16/h4-13H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(10-bromodecyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.31 |
| Formel vægt | 335.146 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?