Få mere at vide
10-(t-Boc-amino)-1-decanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-(t-Boc-amino)-1-decanol |
| CAS | 173606-54-7 |
| Molekylær formel | C15 H31 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-17/h17H,4-13H2,1-3H3,(H,16,18) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(10-hydroxydecyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.41 |
| Formel vægt | 273.2304 |