missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-Shogaol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Shogaol |
| CAS | 36752-54-2 |
| Molekylær formel | C21 H32 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-tetradecen-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(22)15-13-18-14-16-20(23)21(17-18)24-2/h11-12,14,16-17,23H,3-10,13,15H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C=CCCCCCCCCC)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)tetradec-4-en-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.48 |
| Formel vægt | 332.23 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?