Få mere at vide
10μ S/cm ledningsevne standard ved 25° C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16460594 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16460594 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 16460594 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CSKC1025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Vandbaseret, ikke-farlig standard
  • Testet af ISO 17025 akkrediteret testmetode
  • NIST sporbar
  • Lav temperaturvariationskoefficient
  • Garanteret stabilitet gennem hele holdbarheden selv efter åbning af flasken
  • Nøjagtighed: 10μ S/cm± 1 %
Tekniske data
Emballage HDPE flaske
Sporbarhed til NIST Ja
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Type Ledningsevnestandard
Mængde 250 ml