Få mere at vide
10-Phenylanthracen-9-boronsyre, 98 %
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt og som OLED-materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
som OLED-materiale.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt tørt sted. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Phenylanthracene-9-boronic acid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 11434760 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 298.15 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |