Få mere at vide
10-Phenylanthracen-9-boronsyre, 98 %
Artikelnummer. 15422329
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422329 1 g 1g
15442329 250 mg 250mg
15432329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64911.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 334658-75-2 | C20H15BO2 | 298,15 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt og som OLED-materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt og
som OLED-materiale.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt tørt sted. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334658-75-2
Molekylær formel C20H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 298.15
MDL nummer MFCD11111989
InChI nøgle RVPCPPWNSMAZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-phenylanthracen-9-yl boronic acid, 10-phenyl-9-anthracene boronic acid, 10-phenyl-9-anthraceneboronic acid, 10-phenylanthracene-9-boronic acid, 10-phenylantrhacen-9-yl boronic acid, boronic acid, 10-phenyl-9-anthracenyl, pubchem19639, 9-borono-10-phenylanthracene, 10-phenylanthracene-9-ylboronic acid, 10-phenyl-9-anthryl boronic acid
PubChem CID 22247164
IUPAC navn (10-phenylanthracen-9-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Phenylanthracene-9-boronic acid
Mængde 1 g
Beilstein 11434760
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 298.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof