Få mere at vide
10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilan, 95%
Artikelnummer. 15478785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478785 250 mg 250mg
15468785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34117.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 944721-52-2 | C20H29F5O5Si | 472,524 g/mol
Det finder sin anvendelse i optimeret immobilisering af lectiner ved hjælp af selvsamlede monolag på polysiliciumkodede materialer til cellemærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder
sin anvendelse i optimeret immobilisering af lectiner ved hjælp af selvsamlede monolag på polysilicium-kodede materialer til cellemærkning.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt forseglet og anbring den på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944721-52-2
Molekylær formel C20H29F5O5Si
Molekylvægt (g/mol) 472.524
MDL nummer MFCD13181915
InChI nøgle KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
PubChem CID 23582157
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 11-trimethoxysilylundecanoat
SMIL CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 145 °C til 150 °C (0,05 mmHg)
Kemisk navn eller materiale 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilane
Mængde 250 mg
Brydningsindeks 1.4370-1.4410
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 472.52
Procent renhed 95%