Få mere at vide
10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltriethoxysilane, 95%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 155°C to 160°C (0.04mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltriethoxysilane |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 514.61 |
| Procent renhed | 95% |
| Brydningsindeks | 1.4320-1.4360 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |