Få mere at vide
10-Pentacosanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Pentacosanone |
| CAS | 31469-37-1 |
| Molekylær formel | C25H50O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 10-Pentacosanone |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-20-22-24-25(26)23-21-19-17-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCC |
| IUPAC navn | pentacosan-10-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.66 |
| Formel vægt | 366.3862 |