Få mere at vide
10-Oxodecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Oxodecanoic Acid |
| CAS | 5578-80-3 |
| Molekylær formel | C10 H18 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h9H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | 10-oxodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.248 |
| Formel vægt | 186.126 |