missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
10-Oxo-trans-8-decenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Oxo-trans-8-decenoic Acid |
| CAS | 69152-89-2 |
| Molekylær formel | C10 H16 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (8E)-10-Oxo-8-decenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h5,7,9H,1-4,6,8H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCC=CC=O |
| IUPAC navn | 10-oxodec-8-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.232 |
| Formel vægt | 184.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?