missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Oxo 7,8-Seco-docetaxel, TRC

Artikelnummer. 30417830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417830 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8558105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Oxo 7,8-Seco-docetaxel
CAS 177556-02-4
Molekylær formel C43H53NO14
Mængde 5 mg
Synonym 1,3-Anhydro-2-C-[(1S,2S,3R,9S)-2-(benzoyloxy)-9-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-1-oxo-3-phenylpropoxy]-1,5-dihydroxy-4,8,11,11-tetramethyl-6-oxobicyclo[5.3.1]undeca-4,7-dien-3-yl]-4-deoxy-D-erythro-Pentitol 2-Acetate, (1S,2S,3R,4S,9S)-3-((2R,3S)-3-Acetoxy-2-(2-hydroxyethyl)oxetan-3-yl)-9-(((2R,3S)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy)-1-hydroxy-4,8,11,11-tetramethyl-5,6-dioxobicyclo[5.3.1]undec-7-en-2-yl Benzoate
InChI formel InChI=1S/C43H53NO14/c1-23-28(55-38(51)35(49)32(26-15-11-9-12-16-26)44-39(52)58-40(4,5)6)21-43(53)36(56-37(50)27-17-13-10-14-18-27)31(24(2)33(47)34(48)30(23)41(43,7)8)42(57-25(3)46)22-54-29(42)19-20-45/h9-18,28-29,31-32,35-36,45,47,49,53H,19-22H2,1-8H3,(H,44,52)/t28-,29+,31+,32-,35+,36-,42-,43+/m0/s1
SMIL CC(O[C@]1([C@@]2([H])[C@@H]([C@]3(C(C)(C(C(C(O)=C2C)=O)=C([C@H](C3)OC([C@H](O)[C@H](C4=CC=CC=C4)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C)C)O)OC(C5=CC=CC=C5)=O)[C@H](OC1)CCO)=O
IUPAC navn (1S,2S,3R,9S)-3-((2R,3S)-3-acetoxy-2-(2-hydroxyethyl)oxetan-3-yl)-9-(((2R,3S)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy)-1,5-dihydroxy-4,8,11,11-tetramethyl-6-oxobicyclo[5.3.1]undeca-4,7-dien-2-yl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 807.88
Formel vægt 807.35
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.