Få mere at vide
10-oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC
Artikelnummer. 30137052
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137052 10 mg
30137922 5 mg
30007445 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137052 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87000010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21737-58-6
Molekylær formel C14 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Synonym 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
IUPAC navn 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-one
SMIL O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Formel vægt 209.0841