Få mere at vide
10-O-Allyl-3,8-deshydroxy-9-O-methyl Luteic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-O-Allyl-3,8-deshydroxy-9-O-methyl Luteic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1173188-31-2 |
| Molekylær formel | C20H18O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4,9-Dimethoxy-6-oxo-10-(2-propen-1-yloxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O7/c1-5-10-26-17-13(23-2)8-7-12-15(17)16-11(19(21)25-4)6-9-14(24-3)18(16)27-20(12)22/h5-9H,1,10H2,2-4H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(OC)c2OC(=O)c3ccc(OC)c(OCC=C)c3c12 |
| IUPAC navn | methyl 4,9-dimethoxy-6-oxo-10-prop-2-enoxybenzo[c]chromene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.35 |
| Formel vægt | 370.1053 |