missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-O-Acetyl SN-38, TRC

Artikelnummer. 30311452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311452 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18773510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Acetyloxy-7-ethylcamptothecin
CAS 946821-59-6
Molekylær formel C24H22N2O6
Mængde 10 mg
Synonym 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin 10-Acetate, (4S)-9-(Acetyloxy)-4,11-diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-O-Acetyl SN-38
InChI formel InChI=1S/C24H22N2O6/c1-4-14-15-8-13(32-12(3)27)6-7-19(15)25-21-16(14)10-26-20(21)9-18-17(22(26)28)11-31-23(29)24(18,30)5-2/h6-9,30H,4-5,10-11H2,1-3H3/t24-/m0/s1
SMIL CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)C)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
IUPAC navn [(19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaen-7-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 434.44
Formel vægt 434.1478
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.