missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-O-Acetyl SN-38, TRC

Artikelnummer. 30324315
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324315 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1877355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Acetyloxy-7-ethylcamptothecin
CAS 946821-59-6
Molekylær formel C24H22N2O6
Mængde 5 mg
Synonym 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin 10-Acetate, (4S)-9-(Acetyloxy)-4,11-diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-O-Acetyl SN-38
InChI formel InChI=1S/C24H22N2O6/c1-4-14-15-8-13(32-12(3)27)6-7-19(15)25-21-16(14)10-26-20(21)9-18-17(22(26)28)11-31-23(29)24(18,30)5-2/h6-9,30H,4-5,10-11H2,1-3H3/t24-/m0/s1
SMIL CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)C)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
IUPAC navn [(19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaen-7-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 434.44
Formel vægt 434.1478
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.