Få mere at vide
10 NTU Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11576573 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11576573 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11576573 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRSR10100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1051.65 DKK / 100ml
    Spare 88.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En suspension af polymermikrosfærer designet til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder
  • Garanteret stabilitet gennem hele holdbarheden selv efter åbning af flasken
  • ±1 % nøjagtighed
  • NIST sporbar
  • US EPA godkendt
Tekniske data
Type Turbiditetsstandard
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Form Væske
Nøjagtighed ±1 % NTU
Volumen (metrisk) 100 ml
Emballagetype HDPE flaske