Få mere at vide
Epredia™ 10% Neutral Buffered Formalin
Artikelnummer. 10473750 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Produkttype:
Formalin
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10473750
Brand: Epredia™ 5725
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reduce exposure to toxic fumes with the premixed Epredia™ Neutral Buffered Formalin (10%). AFIP formulated.
  • Phosphate buffers are used to stabilize the pH between 6.8 and 7.2
  • Stringent quality control ensures a formalin concentration of 10%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formalin
Mængde 2,5 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: formaldehyde, methanol, sodium phosphatedibasic, sodium phosphate monobasic