Få mere at vide
Wheaton™ 10 mL urinrør med trykt etiket
Artikelnummer. 16474959
Skift visning
Inkluderer:
Etiket, Opsamlingsbæger, Borsyre
Etiket, Samlekop
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
16474959 Etiket, Samlekop
16404969 Etiket, Opsamlingsbæger, Borsyre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474959 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 327220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    964.70 DKK
    676.36 DKK / Pakke med 450
    Spare 288.34 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Steril beholder tilbyder prøvesikkerhed og brugersikkerhed med fremragende lækagefri ydeevne.
  • Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
  • Med samlekop
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Lukketype Skruelåg
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Bund form Rund
Certificeringer/compliance EU-direktiv 98/79/EF
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Til brug med (applikation) Urinanalyse
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Etiket, Samlekop
Etiket Beskrivelse Trykt
Latex fri Ja
nr. pr. sag 450/Cs.
nr. pr. pakke 50 Pk.
Volumen (metrisk) 10 mL