Få mere at vide
Greiner Bio-One 10 mL sterile serologiske pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075367
Emballagetype:
Individuel plastfolie
Artikelnummer. 10043353
Brand: Greiner Bio-One 607160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Drypfrit pipetteringsdesign med høj optisk klarhed og maksimal nøjagtighed.
  • Højkvalitets polystyren
  • Tydelig, let læselig graduering
  • Farvet lodret stribe for nem aflæsning af lydstyrken
  • Med syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Form: Standard
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 1/10
Emballagetype Individuel plastfolie
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Serologisk pipette