Få mere at vide
Hamilton™ 10 mL, Model 1010 TLL SYR, instrumentsprøjte med lang levetid
Artikelnummer. 12317479
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12317479
Brand: Hamilton™ 988250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BFP-sprøjten fremstillet af Hamilton Company er kun beregnet til videnskabelig forskning og laboratoriebrug og er ikke beregnet til human in vivo brug.
Specifikationsark
  • Bind– 10 ml
  • Sprøjtetype– Longlife Gastæt
  • Sprøjte serie– 1000
  • Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Stempel stil– Sidestolpemontering (XL)
  • Væskebane– Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
  • Autoklaverbar– Ingen
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Tønde indre diameter– 0,574 tommer (14,6 mm)
  • Tønde ydre diameter– 0,695 tommer (17,7 mm)
  • Maksimalt tryk– 200 psig (13,8 bar)
  • Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Produkttype UHMWPE-sprøjter med lang levetid, 1000-serien
Volumen (metrisk) 10 ml