Få mere at vide
SI Analytics™ 10 mL udskiftelig enhed
Artikelnummer. 13485898 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13485898 10 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 13485898 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220310
På lager
SI Analytics™ 10 mL Exchangeable Unit er tilbehør til TitroLine™ og Titronic™ modeller.
  • Med integreret chip til reagensdata og brun glasflaske til titrant
  • Inkluderer GL 45 og S 40-flaskeadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type WA 10
Inkluderer Integreret chip, glasflaske, flaskeadapter, dryprør og titrering itp
Volumen (metrisk) 10 mL