Få mere at vide
Hamilton™ 10 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. 17884392
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Tilslutningstype:
Aftagelig
Luer Tip
Luer-lås
Luerspids, cementeret
Prøvelås
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Tilslutningstype Nålespids stil
17884392 Ingen nål inkluderet Luer Tip -
17844322 22 G Luerspids, cementeret Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17854322 22 G Luerspids, cementeret Stump
17864392 Ingen nål inkluderet Aftagelig Ingen nål inkluderet
17834212 22 G Luer-lås Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17844202 Ingen nål inkluderet Prøvelås Ingen nål inkluderet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17884392 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 DKK
    1986.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 158.59 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
  • Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
  • Dispenserer mængder op til 10 ml.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Diameter (engelsk) Indre 0,574 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,695 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 14.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 17.7 mm
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psig
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1010 LT
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) nål 51 mm
Tilslutningstype Luer Tip