Få mere at vide
10 mg/LC som Sucrose Total Organic Carbon (TOC) standard for Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
- Total organisk/uorganisk kulstof (TOC/TIC) referencestandard, total organisk/uorganisk kulstof (TOC/TIC) referencemateriale.
- Ekstremt høj specifikation og renhed.
- Fremstillet af ultra rene råvarer, herunder vand, der er fremstillet ved en speciel proprietær proces.
- Præsenteres i hætteglas, der er fremstillet, renset og udvasket, ved en speciel proprietær proces specifikt til produktet.
- Udarbejdet og gravimetrisk certificeret på vægt/volumen basis efter en specifikation af± 2 %.
- Reagecon har IEC/ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte og pipetter (INAB Ref: 265C).
- De resulterende udstyrskalibreringscertifikater udstedes i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
- Koncentrationen af disse standarder verificeres ved hjælp af en højtydende kalibreret Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) ved hjælp af ’Reagecon s ISO 17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T).
- Kalibreringen af TOC-instrumentet afsluttes ved hjælp af en høj renhed ISO Guide 34 akkrediteret TOC-standard svarende til dette produkts TOC-koncentrationsværdi.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nøjagtighed: ±2%, Matrix: vand |
| Emballage | TOC-glasflaske med septa og låg |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Teknik | TOC-analyse |
| Mængde | 35 ml |