Få mere at vide
10-Methylundecanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 10-Methylundecanol |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13/h12-13H,3-11H2,1-2H3 |