Få mere at vide
10-Methylundecanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Methylundecanal |
| CAS | 68820-37-1 |
| Molekylær formel | C12 H24 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 10-Methylundecanal |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | 10-methylundecanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.318 |
| Formel vægt | 184.183 |