Få mere at vide
10-Methylphenothiazine, 98%
Artikelnummer. 11490207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490207 5 g 5g
11400217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21648.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1207-72-3 | C13H11NS | 213.30 g/mol
De bruges i farmaceutisk fremstilling, især antipsykotiske lægemidler. Anvendes også som stabilisator mod polymerisation af acrylater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
De bruges i farmaceutisk fremstilling, især antipsykotiske lægemidler. Anvendes også som stabilisator mod polymerisation af acrylater.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1207-72-3
Molekylær formel C13H11NS
Molekylvægt (g/mol) 213.30
MDL nummer MFCD00041836
InChI nøgle QXBUYALKJGBACG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-methyl-10h-phenothiazine, n-methylphenothiazine, 10h-phenothiazine, 10-methyl, phenothiazine, 10-methyl, acmc-1bo1o, bidd:gt0308, phenothiazide methyl derivative, 10-methylphenothiazine, 10-methyl-10h-phenothiazine #, phenothiazine, 10-methyl-8ci
PubChem CID 71015
IUPAC navn 10-methylphenothiazin
SMIL CN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Methylphenothiazine
Smeltepunkt 100°C to 103°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 213.3
Procent renhed 98%