missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Methyl Docetaxel, TRC

Artikelnummer. 30478755
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478755 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3200205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Methyl Docetaxel
CAS 160084-81-1
Molekylær formel C44 H55 N O14
Mængde 5 mg
Synonym 10-Methyl Docetaxel
InChI formel InChI=1S/C44H55NO14/c1-23-27(56-38(51)32(48)31(25-16-12-10-13-17-25)45-39(52)59-40(3,4)5)21-44(53)36(57-37(50)26-18-14-11-15-19-26)34-42(8,35(49)33(54-9)30(23)41(44,6)7)28(47)20-29-43(34,22-55-29)58-24(2)46/h10-19,27-29,31-34,36,47-48,53H,20-22H2,1-9H3,(H
SMIL CO[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C1C5(C)C)C
Molekylvægt (g/mol) 821.906
Formel vægt 821.362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.