Få mere at vide
10-Methyl-9(10H)-acridinon, TRC
Artikelnummer. 30468976
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30468976 1 g
1 options
Artikelnummer. 30468976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3119281G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Methyl-9(10H)-acridinone
CAS 719-54-0
Molekylær formel C14H11NO
Mængde 1 g
Synonym 10-Methyl-9-Acridanone, 10-Methyl-9(10H)-acridone, 10-Methyl-9-acridanone, 10-Methyl-9-acridone, 10-Methylacridin-9-one, 10-Methylacridone, 9,10-Dihydro-9-methyl-10-acridinone, N-Methyl-9-acridone, N-Methylacridone, NSC 1189, NSC 54142
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
SMIL CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 10-methylacridin-9-one
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.0841