Få mere at vide
10-Methoxyiminostilbene (10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine), Mikromol™
Artikelnummer. 30051898
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051898 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051898 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-Methoxyiminostilbene (10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Methoxy Iminostilbene
CAS 11-7-4698
Analyt- eller komponentnavne 10-Methoxy Iminostilbene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine, Oxcarbazepine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C15H13NO/c1-17-15-10-11-6-2-4-8-13(11)16-14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10,16H,1H3
SMIL COC1=Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC navn 5-methoxy-11H-benzo[b][1]benzazepine
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 223.0997 g/mol