Få mere at vide
10-Methoxyiminostilbene (10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine), Mikromol™
Beskrivelse
10-Methoxyiminostilbene (10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Methoxy Iminostilbene |
| CAS | 11-7-4698 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10-Methoxy Iminostilbene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine, Oxcarbazepine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-17-15-10-11-6-2-4-8-13(11)16-14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10,16H,1H3 |
| SMIL | COC1=Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 5-methoxy-11H-benzo[b][1]benzazepine |
| Vis mere |