Få mere at vide
10-Methoxycarbamazepin (10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid), Mikromol™
Artikelnummer. 30052246
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052246 25 mg
17990846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.130025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
10-Methoxycarbamazepin (10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Methoxycarbamazepine
CAS 28721-09-7
Analyt- eller komponentnavne 10-Methoxycarbamazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity B, Oxcarbazepine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
SMIL COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC navn 5-methoxybenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 266.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 266,1055 g/mol