Få mere at vide
10-Methoxy Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30137720
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137720 1 g
17924885 500 mg
17991625 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2612601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28721-09-7
Molekylær formel C16 H14 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 266.29
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC navn 5-methoxybenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Methoxycarbamazepine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
Formel vægt 266.1055