Få mere at vide
10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one, Mikromol™
Beskrivelse
10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one |
| CAS | 59743-84-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O2S/c1-16-12-8-9-4-2-3-5-10(9)13(15)11-6-7-17-14(11)12/h2-8H,1H3 |
| SMIL | COC1=Cc2ccccc2C(=O)c3ccsc13 |
| IUPAC navn | 4-methoxybenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-10-one |
| Vis mere |