Få mere at vide
10-Methacryloyldecylphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Methacryloyldecylphosphate |
| CAS | 85590-00-7 |
| Molekylær formel | C14 H27 O6 P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-propenoic Acid 10-(Phosphonooxy)decyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27O6P/c1-13(2)14(15)19-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-20-21(16,17)18/h1,3-12H2,2H3,(H2,16,17,18) |
| SMIL | CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 10-phosphonooxydecyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.33 |
| Formel vægt | 322.1545 |