Få mere at vide
Wheaton™ 10μ L Inokulationsløkke
Størrelse:
Kort
Standard
Beskrivelse
- Til spredning af prøver på agaroverfladen
- Opfyld kvantitative standarder for håndtering af mikrobiologiske prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 199 mm |
| Materiale | ABS |
| Sterilitet | Steril |
| Størrelse | Kort |
| Farve | Blå |
| Mængde | 6000 |
| Emballagetype | Pakket i skrællet pose |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |