Få mere at vide
Wheaton™ 10μ L Inokulationsløkke
Artikelnummer. 16455009
Skift visning
Størrelse:
Kort
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16455009 Standard
16415009 Kort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16455009 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 711420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.30 DKK
    373.87 DKK / Pakke med 500
    Spare 157.43 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Inokulationsløkke til levering af et kendt volumen væskeprøve for at muliggøre nøjagtig mikrobiologisk analyse
  • Til spredning af prøver på agaroverfladen
  • Opfyld kvantitative standarder for håndtering af mikrobiologiske prøver
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 10μ L
Materiale ABS
Sterilitet Steril
Størrelse Standard
Farve Blå
Mængde 500
Emballagetype Pakket i skrællet pose
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres