Få mere at vide
Wheaton™ 10μ L Inokulationsløkke
Artikelnummer. 16415009
Størrelse:
Kort
Standard
Artikelnummer. 16415009
Brand: Wheaton™ 711300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inokulationsløkke til levering af et kendt volumen væskeprøve for at muliggøre nøjagtig mikrobiologisk analyse
  • Til spredning af prøver på agaroverfladen
  • Opfyld kvantitative standarder for håndtering af mikrobiologiske prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 199 mm
Materiale ABS
Sterilitet Steril
Størrelse Kort
Farve Blå
Mængde 6000
Emballagetype Pakket i skrællet pose
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres