Få mere at vide
SP Bel-Art™ 10 L Carboy uden tap
Artikelnummer. 17233834 Shop alle SP Scienceware produkter
:
10 L Carboy uden tap
Artikelnummer. 17233834
Brand: SP Bel-Art™ F107940025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbar og lavet af FDA-grade polypropylen
  • 21 CFR 177.1520 kompatibel til direkte kontakt med fødevarer og drikkevarer
  • USP Klasse VI certificeret til kravene fra bioteknologi og farmaceutisk industri
  • Til opbevaring og dispensering af store partier af dyrkningsmedier, destilleret vand og andre opløsninger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Store håndtag for nem transport
  • Damp autoklaverbar ved 121° C
  • 83 mm skruelåg inkluderer indbygget termoplastisk elastomerskive til positiv tætning
  • Indstøbt prop accepterer tap
    • Placeret lavt for mere fuldstændig dræning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance 21 CFR 177.1520 kompatibel, USP Klasse VI certificeret
Lukkestørrelse 83 mm
Lukketype Skruelåg
Til brug med (applikation) Til opbevaring og dispensering af store partier af dyrkningsmedier, destilleret vand og andre opløsninger
Inkluderer Skruelåg med termoplastisk elastomer skive
Materiale Polypropylen
Produkttype Carboy