Få mere at vide
Heinz Herenz 10 L Aqua Dest
Artikelnummer. 30158347
Skift visning
Mængde:
10 l
Artikelnummer. Mængde
30158347 10 l
1 options
Artikelnummer. 30158347 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1133777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.86 DKK
    65.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.65 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
10 L Aqua Dest beholder.
  • Enkelt demineraliseret
  • Til brug i laboratorier, skønhedssaloner, fotostudier, husholdninger og havearbejde.
  • Mikrofiltreret til brug til farmaceutiske, kemiske og tekniske anvendelser
Tekniske data
Produkttype Cleaner
Farvekodet Nej
Form Klar væske
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Mængde 10 l
Størrelse 10 l beholder